Learn More
Hirschmann™ rea-sol™ Schnellreinigungsmittel
Artikelnummer. 10748022
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10748022 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10748022 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9720105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.50 CHF
    164.72 CHF / 5 Liter
    Sparen 13.78 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur schnellen, automatischen und sorgfältigen Reinigung von Materialien wie Glas, Porzellan, Gummi, Kunststoffen und Metallen. Hirschmann Instruments™ rea-sol™ Das Schnellreinigungsmittel eignet sich ideal für Labore zur Entfernung von Öl, Fett, Wachs, Harz, Silikon, Blut, Protein- und Serumrückständen.
  • Mit Korrosionsschutz-Additiven
  • Empfindliche Tests werden nicht beeinflusst
  • Frei von Chlor und Ätzalkalien
  • Umweltfreundlich und ungiftig
Spezifikation
Produkttyp Reinigungsmittel
Produktlinie Rea Sol
Konzentration 0.01
Behältertyp Kanister
Zur Verwendung mit (Anwendung) Korrosionsschutzmittel
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • rea-sol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.