Learn More
VACUUBRAND™ RE 6 Einstufige Drehschieberpumpe
Dieses Pumpsystem eignet sich für zahlreiche Labor- und Verfahrensanwendungen, die ein niedriges Endvakuum bei mittleren bis erhöhten Gasdurchflussraten erfordern. Vacubrand™ Einstufen-Drehschieberpumpen Modell RE 6 zeichnen sich durch ihr ungewöhnlich kompaktes Design und ihr geringes Gewicht im Vergleich zu anderen Pumpen derselben Leistungsklasse aus.
2520.00 CHF - 2620.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 1 x 10–1 mbar |
---|---|
PS | 0,3 PS. |
Enthält | Manuell |
Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
Zertifizierung/Konformität | CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10069360
|
VACUUBRAND™
20697160 |
CEE |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11990772
|
VACUUBRAND™
20697161 |
CN |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
- Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
- Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
- Großes Ölvolumen Lange Zeiträume zwischen Ölwechseln
- Wartungsarm aufgrund des Teleskopdesigns
Spezifikation
1 x 10–1 mbar | |
Manuell | |
CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
370 x 142 x 207 mm | |
50 dB(A) | |
104 °F | |
230 V, 50/60 Hz ,0.3 kW | |
370 mm | |
Einstufige Drehschieberpumpe | |
Chemische Beständigkeit | |
0,38 bis 0,98 qt. | |
1 | |
230 V |
0,3 PS. | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz ,0.3 kW | |
RE 6 | |
0.3 kW | |
5.7/6.8 m3/h | |
207 mm | |
142 mm | |
Gehäuse IP40 | |
54 °F | |
Ölversiegelt | |
16 psi |