missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RDM1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16839664 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16839664 20 μL 20 Mikroliter
16829664 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16839664 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 201561AP20UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein involved in the cellular response to cisplatin, a drug commonly used in chemotherapy. The protein encoded by this gene contains two motifs: a motif found in RAD52, a protein that functions in DNA double-strand breaks and homologous recombination, and an RNA recognition motif (RRM) that is not found in RAD52. The RAD52 motif region in RAD52 is important for protein function and may be involved in DNA binding or oligomerization. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been reported.

Spezifikation

Antigen RDM1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.34 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen RDM1
Gen-Zugriffsnummer Q8NG50
Gen-Alias RAD52 homolog B, RAD52 motif 1, RAD52B, RDM1
Gensymbole RDM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RDM1 Fusion Protein Ag14077
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 201299
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.