Learn More
KNF™ RC600 und RC900 Rotationsverdampfer PROMO
Die neuen RC600 und RC900 Rotationsverdampfer sorgen dank ihrer vielen verschiedenen Funktionen für Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit in stark frequentierten Laboren. Beide Modelle verfügen über Speicherfunktionen für Kolbenhöhe und Rotationsgeschwindigkeit.
3765.00 CHF - 4135.00 CHF
Spezifikation
Display | LCD |
---|---|
Enthält | Ohne Badabdeckung |
Typ | Rotationsverdampfer |
Modell | RC600 |
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15573870
|
KNF™
302500/302686 |
RC600 | Steckertyp: EU |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15593870
|
KNF™
302500/302694 |
RC600 | Steckertyp: Großbritannien |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Das speziell geformte Bad verbraucht weniger Flüssigkeit und Energie
- Geringer Platzbedarf, um Platz auf dem Arbeitstisch oder unter der Abzugshaube zu sparen
- Einfache Montage, Einhandkolbenbefestigung
- Kabelloses Bad mit Ausguss und Sicherheitsgriffen
- Einfache und intuitive Bedienelemente zur einfachen Handhabung
- Speicherfunktion für Kolbenhöhe und Drehgeschwindigkeit
- Die optionale „intelligente“ Badabdeckung kann die Rotation stoppen und den Kolben aus dem Bad heben, wenn sie während des Betriebes geöffnet bleibt
- Sichere und einfache Einstellung des Kolbenwinkels ohne die Gefahr eines Herunterfallens des Kondensators
- Hocheffizienter Kondensator mit Anti-Schornstein-Effekt
- Leiser Betrieb
- Automatische Vakuumsteuerung bei Verwendung des KNF SC920 Vakuumsystems
- Trockeneiskühler lieferbar
Gerätespezifisch:
Modell: RC600
- Befestigung am Turm für mehr nutzbaren Platz auf dem Arbeitstisch
Modell: RC900
- Die Fernbedienung per Funk ermöglicht eine sichere und energiesparende vollständige Bedienbarkeit der geschlossenen Laborabzugshaube von außen
- Innenliegende Schläuche für mehr nutzbaren Platz auf dem Arbeitstisch
- Einstellbare Wechselkolbenrotation zur Pulvertrocknung
Spezifikation
LCD | |
Ohne Badabdeckung | |
Rotationsverdampfer | |
RC600 |