Learn More
KNF™ RC 600 Rotationsverdampfer
Der Rotationsverdampfer RC 600 ist mit einer zentralen und benutzerfreundlichen Bedieneinheit ausgestattet. Der elektrische Lift ermöglicht einen einfachen & sichere Betrieb. Weitere Vorteile sind der unkomplizierte Kolbenwechsel, das kabellose Heizbad oder die fixierte Schlauchführung am Turm.
Marke: KNF™ 126001/128105
Additional Details : Gewicht : 9.10000kg
Beschreibung
- Das speziell geformte Bad verbraucht weniger Flüssigkeit und Energie
- Geringer Platzbedarf, um Platz auf dem Arbeitstisch oder unter der Abzugshaube zu sparen
- Einfache Montage, Einhandkolbenbefestigung
- Kabelloses Bad mit Ausguss und Sicherheitsgriffen
- Einfache und intuitive Bedienelemente zur einfachen Handhabung
- Speicherfunktion für Kolbenhöhe und Drehgeschwindigkeit
- Die optionale „intelligente' Badabdeckung kann die Rotation stoppen und den Kolben aus dem Bad heben, wenn sie während des Betriebes geöffnet bleibt
- Sichere und einfache Einstellung des Kolbenwinkels ohne die Gefahr eines Herunterfallens des Kondensators
- Hocheffizienter Kondensator mit Anti-Schornstein-Effekt
- Leiser Betrieb
- Automatische Vakuumsteuerung bei Verwendung des KNF SC920 Vakuumsystems
- Trockeneiskühler lieferbar
- Befestigung am Turm für mehr nutzbaren Platz auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Steckertyp: EU | |
Ohne Badabdeckung | |
RC900 |
25 bis 250 U/min | |
Rotationsverdampfer |