Learn More
VACUUBRAND™ RC 6 Chemie-HYBRID-Pumpe
Artikelnummer. p-8008757
Click to view available options
Enthält:
CEE-Stecker
CH-, CN-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10613893
Marke: VACUUBRAND™ 20698570
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Eine Kombination aus einer zweistufigen Drehschieberpumpe und einer zweistufigen Chemie-Membranpumpe für optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Membranpumpe hält das Ölreservoir unter Vakuum, um den Partialdruck der Lösungsmitteldämpfe unterhalb ihrer Kondensationspunkte zu halten und die Konzentration von Sauerstoff und korrosiven Gasen weitgehend zu reduzieren
  • Deutlich höhere Lösungsmitteldampf-Pumpleistung und Beständigkeit gegenüber aggressiven Gasen als herkömmliche Drehschieberpumpen
  • Geringere innere Korrosion, selbst bei der Arbeit mit korrosiven Dämpfen
  • Ölwechsel reduzieren sich im Vergleich zu Drehschieberpumpen normalerweise um 90 Prozent oder mehr
  • Ausgezeichnete Umweltfreundlichkeit durch effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
  • Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 0.75 x 10 – 2 Torr (mit Gasballast), 1.5 x 10 – 3 Torr (ohne Gasballast)
PS 0.5 hp
Enthält CEE-Stecker
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 507 x 377 x 429 mm
Modell RC 6
Geräuschpegel 50 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Flussrate 3.5/4.1 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 231.14 mm
Gesamtlänge (metrisch) 510.54 mm
Gesamtbreite (metrisch) 304.8 mm
Pumpentyp Chemie-HYBRID Drehschieberpumpe
Schutzart Gehäuse IP40
Resistenzeigenschaften Aggressiver, gasbeständig, korrosionsbeständig
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 54 °F
Ölvolumen 0.36 bis 0.56 qt.
Ölsorte Ölversiegelt
Anzahl Stufen 4
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V