Learn More
Cytiva Packing reservoir RC 16 for C Columns, 1 pc.
Artikelnummer. 10586710 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
108 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10586710 108 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10586710 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 19511001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle und einfache Montage
RC-Packungsreservoirs, die für alle drei C-Säulentypen erhältlich sind, sind schnell und einfach zu montieren. Gebogene Wände minimieren die Trennung von Matrixperlen nach Größe während der Packung, um homogene Säulen zu erzeugen. Sobald sich die Matrix in der Säule befindet, kann das RC-Reservoir an eine Pumpe oder einen Mariotte-Kolben angeschlossen werden, um optimale Durchflussraten für die Säulenpackung zu erzielen. Die Packungsreservoirs für jeden Säulendurchmesser optimieren die Packungsbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Acetal-Kunststoff (POM), Polypropylen, Superpolyxymethylen, Fluoro-RubberNitrilkautschuk (NBR)
Typ RC 16 Packungsreservoir
Volumen (metrisch) 108 ml
Menge 1/Packung