Learn More
Medline Scientific™ RBS™ Alkalisches Reinigungsmittel
Artikelnummer. 12893512
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12893512 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12893512 Lieferant Medline Scientific™ Lieferanten-Nr. RBST105
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie dieses alkalische Reinigungsmittel für die manuelle Reinigung, zum Einweichen und zur Ultraschallreinigung von Glaswaren und Laborgeräten.
  • Alkalisches Reinigungsmittel
  • Zur Reinigung von Laborgeräten
Spezifikation
Produkttyp Alkalisches Reinigungsmittel
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RBS T 105
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.