Learn More
RBM4B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen RBM4B
Konzentration 0.26 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16814574
Unterlagen ansehen
Proteintech
15412-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16804574
Unterlagen ansehen
Proteintech
15412-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
May play a role in alternative splice site selection during pre-mRNA processing.
Spezifikation
Spezifikation
RBM4B
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q64LC9, Q8VE92, Q9BQ04
474154, 66704, 83759
RBM4B Fusion Protein Ag7679
Primary
-20°C
RBM4B
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
RBM30, RBM4B, RBM4L, RNA binding motif protein 30, RNA binding motif protein 4B, RNA binding protein 30, RNA binding protein 4B, ZCCHC15, ZCRB3B
Rbm4b
IgG
Antigen Affinity Chromatography