Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 10X RBC Lysepuffer (Multi-Spezies)
Artikelnummer. 15270658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15270658 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15270658 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00430054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.25 CHF
    69.65 CHF / 50 Milliliter
    Sparen 23.60 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell formuliert für eine optimale Lyse von Erythrozyten in Einzelzellsuspensionen aus peripherem Blut und hämatopoetischen Geweben wie Milz. Dieser Puffer kann zur Lyse von humanen, Maus-, Ratten-, Kaninchen- und weiteren nicht-humanen Primatenproben verwendet werden.
Enthält Ammoniumchlorid, das rote Blutkörperchen mit minimaler Beeinflussung der Lymphozyten lysiert, wenn es entsprechend der Anweisung verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 ml
Format Flüssig
Produkttyp Lysepuffer
Volumen (metrisch) 50 ml
Produktlinie eBioscience
compliance-icons
Produktidentifikator
  • eBioscience RBC Lysis Buffer (Multi-species) 10X
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride