Learn More
BD Biosciences™ RBC-Steuersatz (CE/IVD)
Click to view available options
Menge:
25 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Zur Überwachung von Methoden zur Zählung von Restleukozyten in leukozytendepletierten RBC-Produkten, einschließlich Verdünnungs- und Färbeprozess, Methodeneinrichtung und WBC-Zählung.
- Dieses Produkt verfügt über eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie98/79/EC und ist in Europa für den Einsatz am BD-FACSVia™ System und dem BD-FACSCalibur™ Durchflusszytometer erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EC |
| Inhalt und Lagerung | Bei Nichtverwendung Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern. Ungeöffnete Fläschchen sind bis zu dem auf dem jeweiligen Fläschchen und dem zugehörigen Assay-Werteblatt angegebenen Verfallsdatum stabil, sofern sie kontinuierlich bei 2 bis 8 °C aufbewahrt werden. Vor Frost, Temperaturen über 30 °C sowie längerer Lagerung bei Raumtemperatur (18 bis 30 °C) schützen. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zählungen überwachen |
| Produkttyp | RBC-Kontrolle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Menge | 25 Tests |
| Stabilität | Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung für 30 Tage oder 21 Thermozyklen (Verwendungen) stabil, je nachdem, was zuerst eintritt. Ein Thermozyklus stellt die einmalige Durchführung aller Schritte nach der Gebrauchsanweisung dar. Im Allgemeinen ist die Stabilität begrenzt durch die Anzahl der Entnahme, Erwärmung und Mischung (als Verwendung definiert) des Fläschchens aus dem Kühlschrank, durch die Zeit ab der ersten Verwendung und durch die Abnahme des Volumens bei jeder Verwendung. |