Learn More
RBBP5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | RBBP5 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16881264
|
Proteintech
13181-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16871264
|
Proteintech
13181-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This gene encodes a ubiquitously expressed nuclear protein which belongs to a highly conserved subfamily of WD-repeat proteins. The encoded protein binds directly to retinoblastoma protein, which regulates cell proliferation. It interacts preferentially with the underphosphorylated retinoblastoma protein via the E1A-binding pocket B. Three alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene.Spezifikation
RBBP5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q15291, Q8BX09 | |
213464, 304794, 5929 | |
RBBP5 Fusion Protein Ag3848 | |
Primary | |
-20°C | |
RBBP5 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
RBBP 5, RBBP5, RBQ3, SWD1 | |
Rbbp5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |