Learn More
RB670 Rat Anti-Mouse CD170 (Siglec-F), BD OptiBuild™
Artikelnummer. 31789832 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31789832 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31789832 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 770565
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal Antibody
CD170 (Siglec-F) Monoclonal Antibody detects CD170 (Siglec-F) in Mouse Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD170 (Siglec-F)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon E50-2440
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat RB670
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias CD170; SIGL5; Siglec-5; Siglec5; Siglecf; sialic acid-binding Ig-like lectin 5; siglec-5
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse Siglec-F and human IgG Fc recombinant fusion protein
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 233186
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2a κ