Learn More
RB670 Mouse Anti-Human TCR Cβ2, BD OptiBuild™
Artikelnummer. 31792433 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31792433 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31792433 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 771200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
TCR Cβ2 Monoclonal Antibody detects TCR Cβ2 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TCR Cβ2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon SAM.2.rMAb (also known as KFN)
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat RB670
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias T cell receptor beta constant 2; TCR Cβ2; TCRBC2; TRBC2
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28638
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ