Learn More
RB670 Mouse Anti-Human CD85k (Gp49b), BD OptiBuild™
Artikelnummer. 31793401 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31793401 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31793401 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 770923
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
CD85k (Gp49b) Monoclonal Antibody detects CD85k (Gp49b) in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD85k (Gp49b)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon ZM3.8
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat RB670
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias LILRB4; ILT-3; HM18; LIRB4; LIR-5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human ILT3 Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11006
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1