missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ravtansine (DM4) Antibody (3H3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-33123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ravtansine (DM4) Monoclonal antibody specifically detects Ravtansine (DM4) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Ravtansine (DM4) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA 1:10000 | |
| 796073-69-3, DM-4, L-alaninate, N2'-Deacetyl-N2'-(4-mercapto-4-methyl-1-oxopentyl)-maytansine | |
| Ravtansine (DM4) coupled with OVA. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 3H3 | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur