Learn More
Gibco™ Ratte (Wistar) Kryokonservierte Hepatozyten, Suspension Weiblich
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Diese kryokonservierten weiblichen Ratten-Hepatozyten (Wistar) wurden für allgemeine Phase I- und Phase II-Aktivitäten im Arzneimittelmetabolisierungsenzym charakterisiert.
Zellen pro Fläschchen: 4–8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO™ Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Viabilität, In-vivo-ähnliche Enzymexpressionsstufen und eine korrekte Zellmorphologie erhöhen die Fähigkeit, in vitro⁄in-vivo-Korrelationen zu ziehen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und proprietäre Isolationstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie die hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
Enzymaktivitäten der Phase I und II
Richtige Morphologie
Die Viabilität beträgt in der Regel >75 %
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Weitere Informationen:
Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten.
Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Sortiment an Hepatozyten.
Hinweis:
Diese Produkte müssen in LN2 Dampfdewars geliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
Zellen pro Fläschchen: 4–8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO™ Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Viabilität, In-vivo-ähnliche Enzymexpressionsstufen und eine korrekte Zellmorphologie erhöhen die Fähigkeit, in vitro⁄in-vivo-Korrelationen zu ziehen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und proprietäre Isolationstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie die hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Weitere Informationen:
Hinweis:
Diese Produkte müssen in LN2 Dampfdewars geliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 135 °C |
| Zelltyp | Hepatozyten |
| Form | Kryokonserviert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Target-basierte ADME/Tox-Assays, zelluläre Toxikologie-Assays, Primärzellkultur, Hepatozyten-Kultur, Hepatozyten und hepatische Modelle |
| Produkttyp | Hepatozyt |
| Menge | 1 ml |
| Bemerkungen | Suspension weiblicher Ratte (Wistar) kryokonservierte Hepatozyten, 1 ml, Rattenart, Hepatozyten-Zelltyp, verdichteter Donor, Flüssigstickstofflagerung, Für Hepatozyten und Hepatic-Modelle, Pharma und Biopharma, Primärzellkultur, Targetbasierte ADME/Tox-Assays |