missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Rat TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 1 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Rat TNF-alpha Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat TNF-alpha.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 12.50 to 800 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 5 pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Rat TNF-alpha |
| Ausreichend für | Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 24835 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur