Learn More
Invitrogen™ Rat Set
Artikelnummer. 10347922
Ansicht ändern
Click to view available options
Target:
Human Set
Maus Einzel
Maus-Set
Mensch Einzel
Ratte Einzel
Menge:
1 Set
20 nmol
20 x 3 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Target Menge Packungsgröße
10347922 Ratte Einzel 20 nmol 1 Stück
10053392 Maus Einzel 20 nmol 1 Stück
10337922 Maus-Set 20 x 3 nmol 1 Stück
10083282 Mensch Einzel 20 nmol 1 Stück
10093282 Human Set 1 Set 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10347922 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 1330001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stealth RNAi Predesigned siRNAs are designed to provide robust and long-lasting gene silencing with minimal off-target effects. Stealth RNAi siRNAs are modified synthetic 25-mer RNA duplexes. Our proprietary technology ensures high specificity and stability, making Stealth RNAi siRNAs an ideal choice for researchers seeking reliable and efficient gene knockdown in human, mouse, or rat.
Stealth RNAi Predesigned siRNAs enable robust and long-lasting gene silencing with reduced off-target effects. Stealth RNAi siRNAs are modified synthetic 25-mer RNA duplexes. Our proprietary technology helps ensure high specificity and stability, making Stealth RNAi siRNAs an excellent choice for researchers seeking reliable and efficient gene knockdown in human, mouse, or rat.
Nutzen Sie dieses Hilfsmittel für die schnelle und einfache Online-Bestellung von prüfstandsgetesteter validierter Stealth RNAi™ siRNA, gebrauchsfertiger Stealth Select RNAi™ siRNA, prüfstandsgetesteten BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks und klonierungsfertiger BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung Stealth RNAi™ Vorkonzipiertes siRNA-Röhrchen, 20 nmol, Ratten-Ziel, guter Knock-down, niedrige Off-Target-Effekte, Standardreinheit, zur Behandlung der Parkinson-Krankheit verwendet
Format Röhrchen
RNAi Type siRNA, miRNA
Endprodukttyp Stealth RNAi™ Vorkonzipiertes siRNA-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Behandlung der Parkinson-Krankheit
Produkttyp Stealth RNAi™ Vorkonzipiertes siRNA-Röhrchen
Reinheit Standardreinheit
Menge 20 nmol
Probengröße 20nmol
Target Ratte Einzel