missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rat Notch-1 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Rat Notch-1 quantitates rat Notch-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat Notch-1.
Das Notch-Gen gehört zu einer Familie epidermaler Wachstumsfaktoren (EGF) wie homeotische Gene, die Transmembranproteine mit einer variablen Anzahl von Cystein-reichen EGF-ähnlichen Wiederholungen in der extrazellulären Region codieren. Bei Säugetieren wurden vier Notch-Gene beschrieben: Notch1, Notch2, Notch3 und Notch4(Int-3), die an der Differenzierung des Nervensystems und anderer Strukturen beteiligt sind. Die EGF-ähnlichen Proteine Delta und Serrat wurden als Liganden von Notch1 identifiziert. Reife Notch-Proteine sind heterodimerische Rezeptoren, die aus der Spaltung von Notch-Vorproteinen in eine extrazelluläre Untereinheit (NEC) abgeleitet werden, die mehrere EGF-ähnliche Wiederholungen und eine transmembrane Untereinheit einschließlich intrazellulärer Region (Ntm) enthält.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 9930111A19Rik; AOS5; AOVD1; Drosophila Notch Homolog 1 (Kontrolle des ektodermalen und neuronalen Zellschicksals in Drosophila); HN1; lin-12; Hauptprotein Typ A; Mis6; Motch; Motch A; mT14; N1; Neurogenic Locus Notch Homolog-Protein 1; NEXT; NICD; NOTCH; Notch 1; Notch 1 extrazelluläre Abschneidung; Notch 1 intrazelluläre Domäne; Notch Gen Homolog 1; Notch Homolog 1, Translokation-assoziiert; Notch-Rezeptor 1; NOTCH1; P300; RP23-306D20.12; RP23-306D20.12-001; Tan1; Translokation-assoziiertes Notch-Protein TAN-1; Transmembran-Rezeptor Notch1 |
| Assay-Bereich | 0,09 bis 20 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,09 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q07008. |
| Gensymbol | Notch1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur