missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Rat/Mouse Cytochrome c Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Rat/Mouse Cytochrome c Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat Cytochrome c in cell lysates (50 ul), subcellular fractions (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.78 - 25ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.5ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Zelllysate, Subcellular Fractions |
| Spezifität | Reduced and oxidized forms of natural Rat and Mouse cytochrome c |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Probenvolumen | Cell Lysates (50uL),Subcellular Fractions (50uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | CYCHCS, CYCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur