Learn More
Invitrogen™ Insulin Rat ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ ERINS
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
Der Rat Insulin-ELISA quantifiziert Rt Insulin in Rattenserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Rt Insulin. Verfahrensprinzip Der Rat Insulin-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Ziels, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Insulin ist ein Peptidhormon, das von Betazellen der Pankreasinseln sezerniert wird. Es reguliert den Kohlenhydrat-, Protein- und Lipidstoffwechsel durch die Verbesserung des Membrantransports von Glucose, Aminosäuren und bestimmten Ionen. Es fördert zudem die Glykogenspeicherung, die Bildung von Triglyceriden und die Synthese von Proteinen und Nukleinsäuren. Insulin ist ein 51-Aminosäure-Polypeptid-Produkt, das aus einem Vorläuferpeptid, dem Proinsulin, hergestellt wird. Proinsulin wird posttranslational in zwei Ketten (Peptid A und Peptid B) gespalten, die kovalent über zwei Disulfid-Bindungen und ein Molekül C-Peptid miteinander verbunden sind. Insulinmangel führt zu Diabetes mellitus, einer der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität in der Allgemeinbevölkerung. Insulin ist auch bei Tumoren mit b-Zellenursprung wie Insulinom vorhanden.Spezifikation
Gehäuse P01322 | |
5 μIU/ml | |
Insulin-ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Rattenspezies, Proteinfamilie Hormone und Rezeptoren, kolorimetrisches Nachweisverfahren, Enzym-Linked Immunosorbent Assay, entwickelt für die Quantifizierung und den Nachweis von Insulin-Proben | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
Kolorimetrisch | |
Hormone und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Insulin und Proinsulin von Ratten, Mäusen, Menschen, Schweinen und Rindern. | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
24505 | |
Ratte | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
Keine Angabe | |
1 Std 20 Min |
4.69 bis 300 μIU/ml | |
5 bis 300 μIU/ml | |
Insulin und Proinsulin von Ratten, Mäusen, Menschen, Schweinen und Rindern, Ratten-Insulin in Serum-, Plasma- und Zellkulturmedien | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
TMB | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Ins1 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Mit Anti-Ratten-Insulin vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, lyophilisierter rekombinanter Ratten-Insulin-Standard, 20x-Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung; enthält 0.2 M Schwefelsäure, Assay-Verdünnungsmittel C, Assay-Verdünnungsmittel, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Mit Anti-Ratten-Insulin vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, lyophilisierter rekombinanter Ratten-Insulin-Standard, 20x-Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung; enthält 0,2 M Schwefelsäure, Assay-Verdünnungsmittel C, Assay-Verdünnungsmittel | |
96 Test-Kit | |
Endocrinology. | |
2 bis 8 °C | |
Ratte | |
4 Std 45 Min |