missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Rat IL-6 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1/Packung 6 Platten
1 Platte
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Rat IL-6 Quantikine ELISA Kit quantifies rat IL-6.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 36 pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Rat IL-6 |
| Ausreichend für | 1 x 96-well Plate |
| Zielspezies | Ratte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur