Learn More
Proteintech™ Ratte IL-10 ELISA-Kit
Artikelnummer. 16841646 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Ratte
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16841646 Ratte 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16841646 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE2000396T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
KE20003 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das Ratte IL10 ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung der Proteinkonzentrationen von endogenem Ratte IL10.
  • Der Assay erkennt Ratte IL10. Ein für Ratte IL10 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet. Das Ratte IL10-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer weiterer für Ratte IL10 spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Ratte IL10-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Interleukin 10 ist ein wichtiges entzündungshemmendes Zytokin, das als negativer Regulator der Immunreaktionen auf mikrobielle Antigene eine wichtige Rolle spielt. Il10 wird hauptsächlich von Makrophagen, aber auch von Th1-Zellen (T-Helfer 1)- und Th2-Lymphozyten, dendritischen Zellen, zytotoxischen T-Zellen, B-Lymphozyten, Monozyten und Mastzellen sezerniert.
  • Es reguliert die Expression von Th1-Zytokinen, MHC-Klasse-II-Antigenen und co-stimulierenden Molekülen auf Makrophagen. Es verbessert außerdem das B-Zellen-Überleben, die Proliferation und die Antikörperproduktion.
  • IL10 kann NFκB-Aktivität blockieren und ist an der Regulierung des JAK-STAT-Signalwegs beteiligt. Il10-Aktivität wird durch den IL10-Rezeptor (IL10R) vermittelt, der zur Klasse-II-Zytokin-Rezeptorfamilie gehört.
Spezifikation
Zugriffsnummer NM_012854
Assay-Bereich 62,5 bis 4000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2,1 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Ratte
Gen-ID (Entrez) 25325
Wirtsspezies Ratte
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P29456
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat IL-10 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine