Learn More
Proteintech™ Ratte IL-1 Beta ELISA-Kit
Artikelnummer. 16861646 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Ratte
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16861646
Marke: Proteintech™ KE2000596T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
KE20005 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das IL1 beta ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem IL-1 beta.
  • Der Assay erkennt Ratte IL1 beta. Ein für IL1-beta spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrowells vorgebeschichtet.
  • Das IL-1 beta-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für IL-1 beta spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene IL-1 beta-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Sterptravidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Interleukin-1 ist ein proinflammatorisches Zytokin mit mehreren biologischen Wirkungen. Die IL1-Genfamilie kodiert drei Proteine: Il1 alpha,IL1 beta und ihren natürlich vorkommenden Inhibitor IL1-RN. Interleukin 1 beta (IL1 beta), das vor allem von Blutmonozyten und Gewebemakrophagen produziert wird, wird mit der Vermittlung sowohl akuter als auch chronischer Entzündungen in Verbindung gebracht.
  • Es ist bekannt, dass IL1 beta an einer Vielzahl von zellulären Aktivitäten beteiligt ist, darunter Zellproliferation, Differenzierung und Apoptose. IL1 beta entwickelt sich zu einem Schlüsselmediator für die Karzinogenese, der Interaktionen zwischen Wirt und Umgebung charakterisiert.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_113700
Assay-Bereich 31,25 bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 12,5 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Ratte
Gen-ID (Entrez) 24494
Wirtsspezies Ratte
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID Q63264
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat IL-1 beta ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine