missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ratten-IgG2b kappa, Super Bright 645, Klon: eB149/10H5, Isotypkontrolle, eBioscience™

Ratte-Isotypkontrolle

Marke:  Invitrogen 64-4031-80

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15825683

  • 183.00 CHF / 25 Mikrogramm


Verfügbar ab
25-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Der Isotyp eines primären Antikörpers und die Anwendung, in der er eingesetzt wird, können zu einer Hintergrundfärbung führen. Primärantikörper-Hintergrundrauschen kann durch Bindung an Fc-Rezeptoren in Zielzellen, durch unspezifische Interaktionen mit zellulären Proteinen, Kohlenhydraten und Lipiden oder durch Zellautofluoreszenz verursacht werden. Isotyp-Kontrollantikörper können als Negativkontrollen dienen, um nicht-spezifische Hintergrundsignale von spezifischen Antikörpersignalen zu unterscheiden, da sie keine relevante Spezifität zu einem Zielantigen haben. Auch wenn Isotypkontrollen am häufigsten in der Durchflusszytometrie eingesetzt werden, sind sie auch in anderen Anwendungen wie der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), der Immunhistochemie und Gelverschiebungen nützlich. Die Isotypkontrollen sollten mit der primären Antikörperart und dem Isotyp übereinstimmen, damit der Gehalt an spezifischer Färbung durch den primären Antikörper genau bestimmt werden kann. Wenn direkt markierte primäre Antikörper verwendet werden, funktioniert die Isotypkontrolle am besten, wenn sie mit demselben Marker wie der Testantikörper konjugiert wird.

Beschreibung: Der monoklonale Ratte-IgG2b-kappa-Antikörper ist als Isotypkontroll-Immunglobulin einsetzbar. Berichtete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Ratten-IgG2b kappa ist als Kontrolle in Immunfluoreszenzfärbung, Durchflusszytometrie, Immunhistochemie und Immunozytochemie geeignet. Getestete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Ratten-IgG2b kappa wurde mittels Immunfluoreszenzfärbung und durchflusszytometrische Analyse einer Suspension von Maus-Splenozyten getestet und kann in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Super Bright 645 ist ein Tandemfarbstoff, der mit der violetten Laserlinie (405 nm) angeregt werden kann und bei 645 nm emittiert. Wir empfehlen die Verwendung eines 660/20-Bandpassfilters. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dieses Fluorochrom erkennen kann. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright Farbstoff-konjugierten Antikörpern in einem Färbe-Panel wird die Verwendung von Super Bright Färbepuffer (Kat. SB-4400) empfohlen, um alle unspezifischen Polymerinteraktionen zu minimieren Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für den Super Bright Färbepuffer. Lichtempfindlichkeit: Dieser Tandemfarbstoff ist empfindlich gegenüber photoinduzierter Oxidation. Dieses Fläschchen und gefärbte Proben vor Licht schützen. Fixierung: Die Proben können in IC-Fixierpuffer (Best.- 00-8222) (100 μl Zellprobe + 100 μl IC-Fixierungspuffer) oder 1-stufige Fixier/Lyse-Lösung (Kat. 00-5333) für bis zu 3 Tage lichtgeschützt und bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. In Bezug auf die Fluorophorleistung nach der Fixierung sind einige Verallgemeinerungen möglich, die klonspezifische Leistung jedoch sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm; Emission: 645 nm; Laser: Violetter Laser
Spezifikation

Spezifikation

Ratten-IgG2b kappa
Regelung
0.2 mg/ml
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
IgG2, IgG2b, IgG2bk
IgG2a kappa
25 μ g
4 °C, im Dunkeln lagern, NICHT EINFRIEREN!
Nicht zutreffend
Regelung, Durchflusszytometrie
eb149/10H5
Superhell 645
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Nur für Forschungszwecke