Learn More
Rat Growth Hormone R/GHR Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Marca:  R&D Systems AF1211
Código de producto. 18029531
  • 558.00 CHF / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Growth Hormone R Polyclonal specifically detects Growth Hormone R in Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Growth Hormone R
Polyclonal
Unconjugated
P16310
GHR
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat Growth Hormone R/GHR Phe19-Arg265 Accession # P16310
100 μg
Primary
Detects rat Growth Hormone R/GHR in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 30% cross-reactivity with recombinant mouse GHR and recombinant human GHR is observed.
Rat
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Neutralization 0.075-0.3 ug/mL
GH receptor, GHBP, GHR, growth hormone binding protein, growth hormone receptor, serum binding protein, Somatotropin receptor
Goat
Affinity Purified
RUO
2690
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado