Learn More
Rat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
405.00 CHF - 543.00 CHF
Spezifikation
Antigen IgM
Klon eB121-15F9
Konzentration 0.5 mg/mL
Verdünnung Flow Cytometry
Anwendungen Flow Cytometry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18274562
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-43944-0.05MG
0.05 mg
405.00 CHF
0.05 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18288483
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-43944-0.1MG
0.1 mg
482.00 CHF
0.10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18234122
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-43944-0.5MG
0.5 mg
543.00 CHF
0.50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
IgM Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IgM
0.5 mg/mL
Flow Cytometry
FITC
RUO
Mouse
AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
IGHM
IgG2a κ
Affinity Purified
eB121-15F9
Flow Cytometry
Monoclonal
Rat
Immunology
Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide
3507
The immunogen for this antibody was IgM.
Secondary
Store at 4C. Do not freeze.