missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rat anti-Mouse IgG2b Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2b-2), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-68438G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG2b Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2b Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| IgG2b Heavy Chain | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| Rat | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA | |
| LO-MG2b-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Purified mouse IgG2b | |
| 0.25 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur