missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RASGEF1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 17121-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Guanine nucleotide exchange factor (GEF) with specificity for RAP2A, KRAS, HRAS, and NRAS (in vitro). Plays a role in cell migration.Spezifikation
| RASGEF1A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RASGEF1A | |
| CG4853, RASGEF1A | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 221002, 312664, 70727 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.27 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8N9B8 | |
| Rasgef1a | |
| RASGEF1A Fusion Protein Ag10809 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur