Learn More
Standard für Seltene Erden und „Geo“-Elemente: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17927739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17927739 100 mL 100 Milliliter
17958959 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17927739 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSM60A100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Standard für Seltene Erden und „Geo“-Elemente: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium/Barium/Cerium/Praseodymium/Terbium/Dysprosium/Europium/Gadolinium/Holmium/Neodymium/Rubidium/Samarium/Scandium/Thorium/Thulium/Uranium/Yttrium/Erbium/Lanthanum/Strontium/Ytterbium
CAS 7439-94-3, 7440-39-3, 7440-45-1, 7440-10-0, 7440-27-9, 7429-91-6
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lutetium/Barium/Cerium/Praseodymium/Terbium/Dysprosium/Europium/Gadolinium/Holmium/Neodymium/Rubidium/Samarium/Scandium/Thorium/Thulium/Uranium/Yttrium/Erbium/Lanthanum/Strontium/Ytterbium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lutetium 99.92 μg/mL/Barium 99.95 μg/mL/Cerium 99.97 μg/mL/Praseodymium 99.97 μg/mL/Terbium 99.97 μg/mL/Dysprosium 100 μg/mL/Europium 100 μg/mL/Gadolinium 100 μg/mL/Holmium 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Rubidium 100 μg/mL/Samarium 100 μg/mL/Scandium 100 μg/mL/Thorium 100 μg/mL/Thulium 100 μg/mL/Uranium 100 μg/mL/Yttrium 100 μg/mL/Erbium 100.1 μg/mL/Lanthanum 100.1 μg/mL/Strontium 100.1 μg/mL/Ytterbium 100.1 μg/mL