Learn More
Labconco™ RapidVap Vertex Trockenverdampferzubehör, Aluminiumblock
Artikelnummer. 16200212 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
RapidVap Vertex Trockenverdampfer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16200212 RapidVap Vertex Trockenverdampfer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16200212 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7324600
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Labconco™ RapidVap Vertex Trockenverdampfer benötigen Blöcke aus festem Aluminium mit Edelstahlgriffen, um den Block in den Verdampfer und wieder aus ihm herauszuheben.
  • Massives Aluminium
  • Mit Edelstahlgriffen zum Anheben des Blocks in den Verdampfer und aus ihm heraus
  • Der Anschluss mit 0,5 cm (0,21 in) Durchmesser in der oberen linken Ecke des Blocks dient zum Einsetzen des Temperaturfühlers für die Überwachung der Temperatur des oberen Blocks
  • Glaswaren erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Typ Aluminiumblock
Zur Verwendung mit (Geräte) RapidVap Vertex Trockenverdampfer
Aufnahmevermögen 50 Röhrchen (1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen)
Gewicht (angloamerikanisch) 33 lb.
Gewicht (metrisch) 15 kg