Learn More
MP Biomedicals SARS-CoV-2/Influenza A+B Antigen-Schnelltestkarte
Artikelnummer. 30280603 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
SARS-CoV-2, Influenza-A-Nukleoprotein-Antigene, Influenza-B-Nukleoprotein-Antigene
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
30280603 SARS-CoV-2, Influenza-A-Nukleoprotein-Antigene, Influenza-B-Nukleoprotein-Antigene 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280603 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07AG6020FL
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der SARS-CoV-2 Ag+Flu A/Flu B Schnelltest ist ein einstufiger In-vitro-Test auf Basis der Immunochromatographie.
  • Der SARS-CoV-2/Influenza A+B Antigen Duo Rapid Test Card ist ein immunochromatographischer Lateral-Flow-Test, der das Prinzip der Doppelantikörper-Sandwich-Methode anwendet.
  • Anti-SARS-CoV-2-, Anti-Influenza-A- und Anti-Influenza-B-Antikörper sind jeweils auf der Nitrocellulosemembran immobilisiert und bilden drei individuelle Testlinien (CoV-Linie, Flu-A-Linie und Flu-B-Linie) im Testfenster des Testgeräts.
  • Wenn die Probe hinzugefügt wird, wandert sie durch Kapillardiffusion durch den Streifen, um die Goldkonjugatkomplexe zu rehydratisieren.
  • Sind Virusantigene in einer Konzentration oberhalb der Nachweisgrenze vorhanden, reagieren sie mit den Goldkonjugatkomplexen und bilden Partikel, die entlang des Teststreifens bis zur Testzone (T) wandern, wo sie von den immobilisierten Anti-SARS-CoV-2-, Anti-Influenza-A- oder Anti-Influenza-B-Antikörpern eingefangen werden und eine sichtbare rote Linie bilden, die ein positives Testergebnis anzeigt.
  • Das Fehlen dieses farbigen Streifens im Testfenster deutet auf ein negatives Testergebnis hin.
  • Die Goldkonjugatkomplexe wandern so lange allein weiter, bis sie von immobilisierten Antikörpern in der Kontrollzone (C) eingefangen werden und eine rote Linie bilden, die die Gültigkeit des Tests anzeigt.
  • CE-Kennzeichnung
  • Nur zur Verwendung durch Fachpersonal
  • Genaues Ergebnis innerhalb von 15 bis 20 Minuten
  • Ein-Schritt-Verfahren
  • Keine Ausrüstung erforderlich
  • Keine Kreuzreaktion
  • Hohe Sensitivität, Spezifität und Genauigkeit
  • Dieser Test darf nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden, nicht für Heimtests. Es kann nicht allein als Grundlage für die Diagnose und den Ausschluss von Fällen verwendet werden.
Spezifikation
CE-Zeichen Selbsternannt
Clia Complexity Nicht zutreffend
Nachweisbare Analyten SARS-CoV-2, Influenza-A-Nukleoprotein-Antigene, Influenza-B-Nukleoprotein-Antigene
Nachweisverfahren Immunochromatographischer Lateral-Flow-Test
Format Testkarte
Probentyp Nasenabstriche beim Menschen, Nasen-Rachen-Abstriche beim Menschen, Rachenabstriche beim Menschen
Empfindlichkeit SARS-CoV-2: 1,3 x 10 2 TCID{50}/ml, Influenza A: 1,78 x 10 2 TCID{50}/ml, Influenza B: 1,17 x 10 3 TCID{50}/ml
Typ Schnelltest
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneller und qualitativer Nachweis von SARS-CoV-2-, Influenza-A- und -B-Virusantigenen in Nasen-, Nasen-Rachen- oder Rachenabstrichen
Spezifität SARS-CoV-2: 99,16 % (95 %-KI: 98,49 % ~ 99,83 %) Influenza A: 98,69 % (95 %-KI: 97,42 % ~ 99,97 %) Influenza B: 99,37 % (95 %-KI: 98,50 % ~ 100 %)
Form Gebrauchsfertig (RTU)