Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold BCA Protein-Assay-Kit
Artikelnummer. 15778629 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15778629 250 ml 250 Milliliter
15877522 20 ml 20 Milliliter
15776178 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bei 4 °C lagern.
Artikelnummer. 15778629 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A53226
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bei 4 °C lagern.
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold BCA Protein Assay-Kit ist ein zweiteiliger, höchst präziser und Detergens-kompatibler Assay, der für die Messung der Gesamtproteinkonzentration (bei 480 nm) im Vergleich zur Proteinstandardkurve bekannter Konzentrationen optimiert wurde.
  • Ein schneller, zweiteiliger, höchst präziser und Detergens-kompatibler Assay, der für die Bestimmung der Gesamtproteinkonzentration optimiert ist
  • Kann zur Beurteilung der Ausbeuten in Gesamtzelllysaten und affinitätsisolierten Säulenfraktionen sowie zur Überwachung der Proteinkontamination in Industrieanwendungen verwendet werden
  • Der Assay behält die wichtigsten Eigenschaften des herkömmlichen BCA-Assays bei, ermöglicht jedoch eine ebenso schnelle Inkubation bei Raumtemperatur wie die Farbstoff-bindenden Methoden
  • Bietet eine vergleichbare Genauigkeit, jedoch mit einer Inkubationszeit von 5 Minuten bei Raumtemperatur und gemessen bei 480 nm
  • Diese Verbesserung beseitigt Wartezeiten, bzw. Proben müssen nicht mehr erhöhten Temperaturen ausgesetzt werden, um Ergebnisse schnell zu erzielen
  • Besitzt eine ähnliche proteinweise Schwankungsbreite wie herkömmliche BCA-ProteinaAssays und geringere proteinweise Schwankungsbreite als Farbstoff bindende Proteinassay-Verfahren (Bradford)
  • Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht-ionischen Detergenzien
  • Linearer Arbeitsbereich für BSA von 20 bis 2.000 µg/ml
  • Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 20 bis 2000 μg/ml
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Assay Rapid Gold BCA Assay
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie Pierce
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Spezifität Nicht zielspezifisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Menge 250 ml
Versandbedingung Nasseis