Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für Human-RANTES
Beschreibung
Testen Sie RANTES-Konzentrationen (reguliert nach Aktivierung, normal in T-Zelle exprimiert und sezerniert) in Humanserum, Plasma, Gewebeextrakten, Urin- und Kulturüberstandsproben mit Human RATES ELISA Kits von Invitrogen™.
Ziel: Natürliches und rekombinantes humanes RANTES (reguliert bei Aktivierung, normal in T-Zelle exprimiert und sezerniert)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Streifenplatte
Messung: Absorption bei 450 nm minus Absorption bei 550 nm
Assay-Bereich: 51,2 bis 2000 pg/ml
Empfindlichkeit: < 2 pg/ml
Genauigkeit: Intra-Assay-CV < 10 %; Inter-Assay-CV < 10 %
Probenarten: Zellkulturüberstand, Urin, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
Gesamte Assay-Zeit: 3 Stunden
Probengröße: 50 μl
Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem Eotaxin, GROα, GROβ, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNFα oder TNFβ oder Ratten RANTES
Enthält: Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörperplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P13501 |
| Assay-Bereich | 51.2 bis 2000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2 pg/mL |
| Beschreibung | Human RANTES ELISA Kit |
| Konjugat | Biotin |
| Immunassay-Kit-Format | Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma (EDTA, Citrat, Heparin), Serum, Serum, Urin |
| Spezifität | Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem Eotaxin, GROa, GROß, MIP-1a, MIP-1ß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNa, IFNg, IL-1a, IL-1ß, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNF |
| Ausreichend für | 96-Mikrotiterplatten-Wells |
| Mehr anzeigen |