Learn More
Ranitidinhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30464252
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464252 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464252 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0086.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ranitidine Hydrochloride
CAS 66357-59-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ranitidine Hydrochloride
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C13 H22 N4 O3 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ranitidine Hydrochloride, 1,1-Ethenediamine, N'-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-, hydrochloride (1:1), 1,1-Ethenediamine, N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-, monohydrochloride (9CI), AH 19065, Achedos, Acidex, Aciloc, Acloral, Aldin, Anistal, Antagonin, Apo-Ranitidine, Apozan, Atural, Axoban, Azantac, Consec, Coralen, Curan, Eltidine, Ezopta, Galidrin, Gastrial, Gastridin, Gastrosedol, Histac, Histak, Lydin, Melfax, Microtid, Neoceptin R, Noctone, Normon, Ptinolin, Quantor, Quicran, RND, Radinat, Ranacid, Randin, Rani 2, Ranial, Raniben, Ranidil, Ranidine, Ranigast, Ranimex, Ranin, Raniogas, Raniplex, Ranisen, Ranitab, Ranital, Ranitidine hydrochloride, Ranitidine-akri, Ranitiget, Ranitin, Ranix, Rantac, Rantacid, Rantidol, Rantin, Ranuber, Ratic, Raticina, Rosimol, Simetac, Sostril, Taural, Terposen, Trigger, Ul-Pep, Ulceran, Ulceranin, Ulcex, Ulcirex, Ulsal, Ultac, Ultidine, Urantac, Verlost, Vesyca, Vizerul, Weichilin, Weidos, Xanidine, Zantab, Zantac, Zantadin, Zantic, Zinetac, Zintac, Ranitidine hydrochloride (AH19065), AH 19065AB
InChI-Formel InChI=1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Cl.CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1
IUPAC-Name 1-N'-[2-[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 350.86
Menge 1 mL
Formelmasse 350,1179 g/mol