Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
Artikelnummer. 15513893 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modell:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell Packungsgröße
15513893 15,00 kg RC41M15 1 Stück
15503893 3,00 kg RC41M3 1 Stück
15503903 15,00 kg RC41M15-M 1 Stück
15513903 30,00 kg RC41M30-M 1 Stück
15583893 3,00 kg RC41M3-M 1 Stück
15593893 6,00 kg RC41M6-M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15513893 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30231104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.00 CHF
    417.84 CHF / 1 Stück
    Sparen 145.16 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
OHAUS™ Ranger™ Count 4000 ist ideal für anspruchsvolle industrielle Zählaufgaben, die Robustheit und Genauigkeit erfordern. Diese Waage ist mit Wäge-, Stückzählung-, Prüfzählungs- und Sammelfunktionen ausgestattet.
  • Das robuste Metallgehäuse und die rutschfesten Gummifüße bieten Schutz, Stabilität und eine lange Produktlebensdauer, wie sie für industrielle Wägeanwendungen in rauen Umgebungen erforderlich sind.
  • Die interne Zählauflösung von 1:1.500.000 und die automatische Optimierungssoftware, die Fehler reduziert, sorgen für eine genaue Wäge- und Zählleistung.
  • Einfach zu bedienen mit der SmarText™ Software, einer zentral gesteuerten Zählanzeige und speziellen Probe- und Tara-Tasten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp Einfacher Kommunikationsanschluss mit Standard-RS232 (im Lieferumfang enthalten) und zweitem Anschluss für RS232, USB oder Ethernet (Zubehör separat erhältlich)
Bauweise Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, Plattform aus Edelstahl
Fassungsvermögen 15,00 kg
Displaytyp 3-Fenster-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 3 Farb-LEDs für Kontrollwägung
Lesbarkeit 0,500000 g
Linearität 1,000000 g
Modell RC41M15
Wiederholgenauigkeit 1,000000 g
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Pfund, Unze, Pfund:Unze
Abmessungen (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Gewicht (metrisch) 15,500 kg