Learn More
OHAUS™ Ranger™ 4000
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modell:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das robuste Metallgehäuse und die rutschfesten Gummifüße bieten Schutz, Stabilität und eine lange Produktlebensdauer, wie sie für industrielle Wägeanwendungen in rauen Umgebungen erforderlich sind.
- Die benutzerfreundlichste Waage auf dem Markt bietet Smart Text™ für eine einfache Bedienung und Einrichtung, um eine hohe Effizienz am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
- Mit dem größten Display seiner Klasse, Kontrollwägungs-LED-Anzeigen und hintergrundbeleuchtetem LCD-Display kann Ranger 4000 in nahezu jeder industriellen Umgebung eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Akkulaufzeit | 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie |
| Anschlusstyp | Einfacher Kommunikationsanschluss mit Standard-RS232 (im Lieferumfang enthalten) und zweitem Anschluss für RS232, USB oder Ethernet (Zubehör separat erhältlich) |
| Bauweise | Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, Plattform aus Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 30,00 kg |
| Displaytyp | LED, 3 Farb-LEDs für Kontrollwägung |
| Lesbarkeit | 10,000000 g |
| Linearität | 2,000000 g |
| Modell | R41ME30-M |
| Wiederholgenauigkeit | 2,000000 g |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C |
| Mehr anzeigen |