Learn More
R&D Systems™ EvenCoat Goat Anti-Mouse IgG Coated Plates
Click to view available options
Menge:
15/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. |
| Oberflächenbehandlung | EvenCoat Goat Anti-Mouse IgG |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Menge | 5/Packung |