missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ran Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 6S5X5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
225.00 CHF - 584.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Ran |
|---|---|
| Klon | 6S5X5 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18313086
|
Novus Biologicals
NBP3-16393-20UL |
20 μg |
225.00 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18349046
|
Novus Biologicals
NBP3-16393-100UL |
100 μg |
584.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Ran Monoclonal antibody specifically detects Ran in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| Ran | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 5901 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| 6S5X5 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Androgen receptor-associated protein 24, ARA24Gsp1, GTPase Ran, GTP-binding nuclear protein Ran, guanosine triphosphatase Ran, member RAS oncogene family, OK/SW-cl.81, RAN, member RAS oncogene family, RanGTPase, Ras-like protein TC4, Ras-related nuclear protein, TC4 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 117-216 of human Ran (P62826). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts