missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Raltegravir-Kaliumsalz, TRC

Artikelnummer. 30008612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008612 10 mg 10 Milligramm
30005046 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR10030010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 871038-72-1
Summenformel C20 H20 F N6 O5 . K
Molekulargewicht (g/mol) 482.51
Synonym 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, potassium salt (1:1), 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, monopotassium salt (9CI), Isentress, MK 0518, Raltegravir potassium
IUPAC-Name Kalium;4-[(4-Fluorphenyl)Methylcarbamoyl]-1-Methyl-2-[2-[(5-Methyl-1,3,4-Oxadiazol-2-Carbonyl)Amino]Propan-2-yl]-6-Oxopyrimidin-5-Olat
SMILES [K+].CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Raltegravir potassium salt
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1
Formelmasse 482.1116
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.