Learn More
Raltegravir-Kalium, Mikromol™
Artikelnummer. 30051096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051096 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051096 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3375.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Raltegravir-Kalium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Raltegravir potassium salt
CAS 871038-72-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Raltegravir potassium salt
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H20 F N6 O5 . K
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, potassium salt (1:1), 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, monopotassium salt (9CI), Isentress, MK 0518, Raltegravir potassium
InChI-Formel InChI=1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)[O-]
IUPAC-Name Kalium;4-[(4-Fluorphenyl)Methylcarbamoyl]-1-Methyl-2-[2-[(5-Methyl-1,3,4-Oxadiazol-2-Carbonyl)Amino]Propan-2-yl]-6-Oxopyrimidin-5-Olat
Molekulargewicht (g/mol) 482.51
Menge 100 mg
Formelmasse 482,1116 g/mol