Learn More
Abnova™ RALGPS1 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16133972
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16133972
Marke: Abnova™ H00009649P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH32372
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 9649
Molekulargewicht 59.29
Name RALGPS1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MYKRNGLMASVLVTSATPQGSSSSDSLEGQSCDYASKSYDAVVFDVLKVTPEEFASQITLMDIPVFKAIQPEELASCGWSKKEKHTLAPNVVAFTRRFNQVSFWVVREILTAQTLKIRAEILSHFAKIAKKLLELNNLHSLMSVVSALQSAPIFRLTKTWALLNRKDKTTFEKLDYLMSKEDNYKRTREYIRSLKMVPSIPYLGIYLLDLIYIDSAYPASGSIMENEQRSNQMNNILRIIADLQVSCSYDHLTTLPHVQKYLKSVRYIEELQKFVEDDNYKLSLRIEPGSSSPRLVSSKEDLAAM
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias KIAA0351/RALGEF2/RALGPS1A
Gebräuchliche Bezeichnung RALGPS1
Gensymbol RALGPS1
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution