Learn More
Grant Instruments™ Hochregal für Wasserbäder ohne Umwälzung
Artikelnummer. p-8014639
Click to view available options
Typ:
Einlegeboden für 12 l-Tanks
Einlegeboden für 18 l-Tanks
Einlegeboden für 26 l-Tanks
Einlegeboden für 34 l-Tanks
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11406487
Marke: Grant Instruments™ RS22
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet Platz für flache Gefäße. Grant Instruments™ Erhöhte Regale für ungerührte Wasserbäder eignen sich für den Einsatz mit zahlreichen anderen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern.
Bietet Platz für flache Gefäße.Grant Instruments™ Erhöhte Regale für ungerührte Wasserbäder eignen sich für den Einsatz mit zahlreichen anderen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, die zu Ihrem Tank passen.
  • Zur Verwendung mit Edelstahl- und Kunststofftank-Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Grant Beheizte Umwälzbäder
Typ Einlegeboden für 18 l-Tanks
Höhe (metrisch) 40 oder 135 mm