Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala
Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher mit erhabener Graduierung sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen. Der Auslauf ist so konzipiert, dass er korrekt und präzise funktioniert; unerwünschtes Tropfen ist praktisch ausgeschlossen.
Marke: Vitlab™ 444941
Additional Details : Gewicht : 1.69200kg
Beschreibung
- Hochtransparenter Messbecher aus Polypropylen
- Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Transparent | |
3000 ml | |
242 mm | |
Messbecher | |
Ja | |
Erhöhte Skala |
170 mm | |
PP (Polypropylen) | |
6/Packung | |
Ja | |
DIN EN 285 |