Learn More
Brady™ Etiketten mit erhöhtem Profil für BBP3X-, S3XXX- und i3300-Drucker
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- EPREP-Etiketten
- Entwickelt für die Identifizierung von Verbindungsfeldern bei der Identifizierung externer Drucktasten, Schalter und interner Verbindungspunkte
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester (B-593) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 und i5300 industrielle Etikettendrucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |