Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Kompatible Pipettenspitzen ohne Filter mit geringer Rückhaltekapazität
Produktkode 30216532
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
20 μl
250 μl
300 μl
1.000 μl
1.200 μl
Farbcode:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbcode Sterilität Packungsgröße
30216532 20 μl Rot Nicht steril 960 Stück
30216570 20 μl Rot Steril 960 Stück
30216551 250 μl Grün Steril 960 Stück
30216572 300 μl Gelb Steril 960 Stück
30216563 1.000 μl Blau Steril 768 Stück
30216573 1.200 μl Grau Steril 768 Stück
30216575 250 μl Grün Nicht steril 960 Stück
30216528 300 μl Gelb Nicht steril 960 Stück
30216553 1.000 μl Blau Nicht steril 768 Stück
30216555 1.200 μl Grau Nicht steril 768 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30216532 Lieferant BIOTIX™ Lieferanten-Nr. 63300020
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BIOTIX™ Rainin LTS Kompatible Racked Tips schaffen ein ergonomisches System in Ihrem Labor mit FlexFit™ , StarStop™ Und LTS™ Pipetten im Stil von [Markenname einfügen].
  • FlexFit™ Die Technologie erzeugt eine Abdichtung mit geringerem Einpressdruck als die Konkurrenzprodukte.
  • StarStop™ funktioniert mit dem Rainin LTS Pipette zur Beseitigung hoher Ausstoßkräfte
  • X-Resin™ maximiert die Probenrückgewinnung und -genauigkeit durch Reduzierung der Oberflächenbindung an die Probe.
  • Blade™ verringert die Häufigkeit der Bildung hängender Tropfen und verbessert so Präzision und Genauigkeit.
  • Im neuen Regal Optimus Rack, das als 96-Well-System wiederverwendet werden kann SBS Automatisierungsreservoir
  • Die Sterilisation erfolgt mittels Elektronenstrahlbestrahlung und ist nach 10 zertifiziert.³ SAL
Bestellinformation
960 Spitzen/Packung
Certifications
ISO 9001:2015, Zertifiziert frei von DNASE, RNASE, Endotoxinen/Pyrogenen, PCR-Inhibitoren. Das sterilisierte Produkt ist bis zu einem Salzgehalt von 10^-3 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 20 μl xTIP4 Niedrigretentions-Nicht steril
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Rainin LTS
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49.5mm
Zertifizierung/Konformität BSE/TSE-frei, endotoxin-/pyrogenfrei, DNASE/RNASE-frei, PCR-Inhibitor-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelle Volumenübertragung
Eigenschaften FlexFit, StarStop , X-Resin , Klinge
Format Racks
Spitzenform Ergonomie
Verpackung 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Menge 960 Spitzen/Packung
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Rot
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS
Skala Ja
Produktlinie xTIP 4
Material Polypropylen
Graduierungen 2, 10, 20