Learn More
Ansell™ HyFlex™ Sleeve with Intercept™ Technology
Codice prodotto. 16825410
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
16825410 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16825410 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 11250120N
Verfügbar ab: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ansell™ HyFlex™ Sleeve with Intercept™ Technology features a knitted bicep cuff to keep the sleeve in place
  • Available in different lengths and widths for optimal fit and comfort to fit.
  • Color-coding helps for easy sorting after laundry
  • Made of black yarn
  • Silicone-free for friendly paint and finish process
  • Compliant with FDA food handling regulations 21 CFR 177.1520 and 21 CFR 177.2600
  • Applications:
    • Press shop operations
    • Handling metal sheets and panels
    • Handling parts with sharp, rough edges
    • Handling structural and body components
    • Inspection, selecting, checking parts
    • Glass repair and replacement
    • Seizing structural and body parts
    • Body surface checking, marking and touching up
    • Adjusting systems and screwing
    • Adjusting panels parts components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Narrow
Struttura Knitted
Product Type Cut-resistant Sleeve
Materiale HPPE Yarn
Sterilità Non-sterile
Stile Ambidextrous
Monouso Reusable
Tipo di chiusura Elastic Upper with Knit Cuff
Tipo di giuntura Seamless
Stile polso Sleeve
Modello HyFlex™ 11-250
Certificazione/Conformità FDA CFR 177.1520 and 21 CFR 177.2600; EN420:2003 + A1:2009; Category ll
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.