Learn More
TFA Dostmann™ Maxim II - Funk Thermo Hygrometer KAN.
Spezifikation
Spezifikation
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 to 99% |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40°C to +60°C (Outdoor), -10°C to +60°C (Indoor) |
| Akkutyp | 3 x 1.5 V AA for display unit; 2 x 1.5 V AA for transmitter |
| Montage | Hanging or standing |
| Enthält | Thermometer, Hygrometer |