Learn More
Fisherbrand™ Untersatz für Substanzen mit Strahlenrisiko
Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Strahlenschutzschale gelb
- Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und für den Strahlenschutz erhältlich und ermöglichen die Wiederverwendung von Arbeitsbereichen. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und der Labortisch geschützt wird.
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich
Spezifikation
54 x 34 cm | |
54 cm | |
Strahlenschutzschale | |
Labortisch |
Gelb | |
APET | |
34 cm | |
Rechteckig |